抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 57 kDa
化学種の反応性
mouse, human
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using human epitheloid carcinoma HeLa cell extract and mouse brain extract
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AIFM1(9131)
mouse ... Aifm1(26926)
詳細
Rabbit Anti-AIF antibody recognizes human and mouse AIF (57kDa). Staining of AIF in immunoblotting is specifically inhibited with the AIF immunizing peptide (human, amino acids 593-613).
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
A7549-25UL:
A7549-BULK:
IXO11043:
A7549-.2ML:
A7549-VAR:
試験成績書(COA)