Merck
64761
Supelco
PTFE Sleeve
for use with 24/40 , pkg of 5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
物質
PTFE sleeve
品質水準
包装
pkg of 5
テクニック
passive air sampling: suitable
アプリケーション
environmental
適合性
for use with 24/40 
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PTFE Sleeve is an accessory that can be used with modular liquid-liquid extraction (LLE) replacement components.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)