Merck
Z687332
Sigma-Aldrich
一次モジュールレフィル、 Aldrich® コンパクトダクトレス空気清浄システム用
activated charcoal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.43
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
Z687332-BULK:
Z687332-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z687332-1EA4061826764114