Merck
Z687324
Sigma-Aldrich
一次 HEPA フィルターモジュール(vapor after-filter付き)、Aldrich® コンパクトダクトレス空気清浄システム用
6 in. deep HEPA filter with 2 in. deep refillable absorption module with special impregnated Zeolite blend
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104919
NACRES:
NB.43
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)