Merck
A7544
Sigma-Aldrich
抗アルブミン ヤギ宿主抗体
whole antiserum
別名:
Serum albumin antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
whole antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
liquid
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: 1:50,000
quantitative precipitin assay: 3.0
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ALB(213)
詳細
アルブミン(ALB)は、ヒト染色体4q13.3にマッピングされており、15のエクソンを有する常染色体遺伝子です。本遺伝子は、585のアミノ酸残基と17のジスルフィド架橋を含む循環血中のヒトアルブミンタンパク質をコードしています。アルブミンは肝細胞で生合成されます。
免疫原
精製ヒトアルブミン
アプリケーション
抗アルブミンヤギ宿主抗体は、サンドイッチ酵素結合免疫吸着測定法(ELISA)、 定量的沈降素アッセイ、および免疫蛍光検査に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アルブミンは、特に脂肪酸、ビリルビン、ヘミン、薬物、アミノ酸およびイオンなど広範なリガンドに結合する輸送タンパク質です。またアルブミンは、亜鉛担体タンパク質として機能して、その結果、生理学的プロセスを制御する可能性もあります。
物理的形状
保存剤として15 mMアジ化ナトリウムを含む液体でお届けします。
調製ノート
リポタンパク質を除去する処理
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 3
Jan Code
A7544-VAR:
A7544-2ML:
A7544-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Maja Thim Larsen et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 287, 132-141 (2018-07-18)
Recombinant albumin-drug genetic fusions are an effective technology to prolong the serum half-life of therapeutics that has resulted in marketed products. Indirect evidence suggests albumin fusions' long circulation is controlled by engagement with the cellular recycling neonatal Fc receptor (FcRn)
Albumin as fatty acid transporter
van der Vusse GJ
Drug Metabolism and Pharmacokinetics, 24, 300-307 (2009)
A novel mutation in the albumin gene (c.1A>C) resulting in analbuminemia
Caridi G, et al.
European Journal of Clinical Investigation, 43, 72-78 (2013)
Canstatin Gene Electrotransfer Combined With Radiotherapy: Preclinical Trials For Cancer Treatment.
Magnon, C., et al.
Gene, 15, 1436-1445 (2008)
Lucas Restrepo et al.
Annals of neurology, 70(2), 286-295 (2011-08-09)
Accurate assessment of Alzheimer's disease (AD), both presymptomatically and at different disease stages, will become increasingly important with the expanding elderly population. There are a number of indications that the immune system is engaged in AD. Here we explore the