アッセイ
≥75%
フォーム
lyophilized powder
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].NC\C=C\C1=CN([C@@H]2O[C@H](OP([O-])(=O)CP([O-])(=O)CP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C13H22N3O13P3.3Na/c14-3-1-2-7-4-16(13(20)15-10(7)19)11-8(17)9(18)12(28-11)29-32(26,27)6-30(21,22)5-31(23,24)25;;;/h1-2,4,8-9,11-12,17-18H,3,5-6,14H2,(H,21,22)(H,26,27)(H,15,19,20)(H2,23,24,25);;;/q;3*+1/p-3/b2-1+;;;/t8-,9+,11-,12-;;;/m1.../s1
InChI Key
MFRKSTHYXMPZPJ-ZPVWDQBGSA-K
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A5660-BULK:
A5660-1MG:
A5660-5MG:
A5660-1MG-PW:
A5660PROC:
A5660-10MG:
A5660-PH:
A5660-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)