安全性情報
A0410
Sigma-Aldrich
アミノアリル-dUTP ナトリウム塩
≥85%, lyophilized powder
別名:
5-[3-アミノアリル]-2′-デオキシウリジン 5′-三リン酸, AA-dUTP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H20N3O14P3 · xNa+
CAS番号:
分子量:
523.22 (free acid basis)
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.51
品質水準
アッセイ
≥85%
フォーム
lyophilized powder
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アミノアリル-dUTPは、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)を介した第一鎖cDNA合成の間接的で安定した標識に使用される場合があります。 アミノアリル-dUTPは、反応性蛍光プローブによる後続の標識のための反応性部位として機能します。アミノアリル-dUTPは、反応性DNA足場の構築にも役立つ場合があります。
アミノアリル-dUTPナトリウム塩は、以下の用途に使用されています:
  • 相補的DNA(cDNA)合成を目的にデオキシヌクレオシド三リン酸混合物に加えるために
  • クロマチン免疫沈降(ChIP)プローブの生成に
  • 蛍光標識プローブを合成するためのRNAの逆転写に
生物化学的/生理学的作用
アミノアリル-dUTPナトリウム塩/5-(3-アミノアリル)-2′-デオキシウリジン-5′-三リン酸(aa-dUTP)は、主に核酸ハイブリダイゼーションプローブを合成するための2段階標識アプローチに使用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A0410-PH:
A0410-BULK:
A0410-VAR:
A0410-10MG:
A0410-1MG-PW:
A0410-BULK-N:
A0410PROC:
A0410-5MG:
A0410-1MG:
A0410-5X1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Probe production for in situ hybridization by PCR and subsequent covalent labeling with fluorescent dyes.
Dirsch O, Ji Y, Bohr J, et al.
Appl. Immunohistochem., 15, 332-337 (2007)
W Gregory Cox et al.
BioTechniques, 36(1), 114-122 (2004-01-27)
Fluorescent nucleic acid hybridization probes traditionally have been generated by enzymatic incorporation of dye-labeled nucleotides, even though incorporation efficiency is low and variable from dye to dye. Alternatively, 5-(3-aminoallyl)-2'-deoxyuridine 5'-triphosphate (aa-dUTP) is enzymatically incorporated to generate amine-modified DNA, which is
Xue-Qin Gao et al.
World journal of gastroenterology, 13(3), 341-348 (2007-01-19)
To identify tumor associated genes of rectal cancer and to probe the application possibility of gene expression profiles for the classification of tumors. Rectal cancer tissues and their paired normal mucosa were obtained from patients undergoing surgical resection of rectal
Kevin K Fuller et al.
mBio, 4(2) (2013-03-28)
Light is a pervasive environmental factor that regulates development, stress resistance, and even virulence in numerous fungal species. Though much research has focused on signaling pathways in Aspergillus fumigatus, an understanding of how this pathogen responds to light is lacking.
Effect of the Colorless non-ripening mutation on cell wall biochemistry and gene expression during tomato fruit development and ripening
Eriksson E M, et al.
Plant Physiology, 136(4), 4184-4197 (2004)