由来生物
yeast (Candida Utilis)
アッセイ
≥95 (HPLC)
フォーム
liquid
濃度
100 mM in H2O (adjusted to pH 7 with Trizma®
base)
色
colorless
その他の活性
DNase and RNase, none detected
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O15P3.3Na/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
InChI Key
MMJGIWFJVDOPJF-LLWADOMFSA-K
遺伝子情報
human ... P2RY2(5029)
rat ... P2ry2(29597)
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
法的情報
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
U1006-25UMO:
U1006-VAR:
U1006-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
mRNAワクチンがどのように免疫を誘導するのかを理解し、ワクチン免疫原やバイオ医薬品用に合成mRNAがどのように調製されるのかご覧ください。mRNA合成用試薬についてご紹介します。