アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
色
white to off-white
溶解性
DMSO: soluble 10 mg/mL
ethanol: soluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1C[C@H](F)[C@H](\C=C\[C@H](O)C2Cc3ccccc3C2)[C@H]1C\C=C/CCCC(O)=O
InChI
1S/C24H31FO4/c25-21-15-23(27)20(9-3-1-2-4-10-24(28)29)19(21)11-12-22(26)18-13-16-7-5-6-8-17(16)14-18/h1,3,5-8,11-12,18-23,26-27H,2,4,9-10,13-15H2,(H,28,29)/b3-1-,12-11+/t19-,20-,21+,22+,23+/m1/s1
InChI Key
WTYSXBKKVNOOIX-JTGCGUAKSA-N
遺伝子情報
human ... PTGFR(5737)
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A3846-VAR:
A3846-5MG:
A3846-BULK:
試験成績書(COA)