結合体
alkaline phosphatase conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
RG-16, monoclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
rabbit
以下との反応禁止
pig, chicken, bovine, horse, human, guinea pig, turkey, rat, canine, goat, feline, sheep
テクニック
direct ELISA: 1:40,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:160 using human tonsil and Cat. No. I8635 as the primary antibody
western blot: 1:160,000-1:320,000 using detecting β-actin in total cell extract of HeLa cells (5-10 μg per well)
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
特異性
アプリケーション
- indirect enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunohistochemistry
生物化学的/生理学的作用
Mouse monoclonal anti-rabbit immunoglobulins-alkaline phosphatase antibody binds to an epitope on the heavy chain of rabbit IgG, IgA, and IgM. The product stains bands at the intact whole molecule and at the heavy chains in an immunoblot of denatured, non-reduced rabbit immunoglobulins. Reduction of rabbit immunoglobulins destroys the epitope. In ELISA, the product shows no cross reaction with human serum or tissue preparations, nor with human IgA, IgG, or IgM.
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
A2306-BULK:
A2306-VAR:
IXO97856:
A2306-.2ML:
A2306-.5ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)