結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
RG-16, monoclonal
フォーム
lyophilized powder
交差性
rabbit
以下との反応禁止
pig, chicken, bovine, horse, human, guinea pig, turkey, rat, canine, goat, feline, sheep
包装
vial of 0.5 mL
テクニック
direct ELISA: 1:30,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using human tissue
western blot (chemiluminescent): 1:160,000
アイソタイプ
IgG1
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
特異性
アプリケーション
- western blotting
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
物理的形状
調製ノート
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A2074-1VL-PW:
A2074-1VL:4548173184999
A2074-VAR:
A2074-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)