結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
RabT-50, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
rabbit
以下との反応禁止
human, horse, bovine, cat, rat, chicken, pig, goat, monkey
濃度
2.5-5.0 mg/mL (antibody)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:10,000-1:20,000 using 3T3 cell extracts using Anti-Actin (20-33), Catalog Number A5060, as the primary antibody
western blot: 1:10,000-1:20,000 using Hela cell extracts using Anti-Actin, N-terminal, Catalog Number A2103, as the primary antibody.
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- western blotting
物理的形状
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
R3155-200UL:
R3155-VAR:
R3155-BULK:
R3155-25UL:4548173299105