Merck
A1332
Sigma-Aldrich
クエン酸アンモニウム, 三塩基酸
≥97% (titration)
別名:
クエン酸 三アンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC(CO2NH4)(CH2CO2NH4)2
CAS番号:
分子量:
243.22
Beilstein:
3779194
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥97% (titration)
形状
crystals
bp
100 °C (lit.)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
密度
1 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
SMILES記法
N.N.N.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.3H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);3*1H3
InChI Key
YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 一重項窒素-フッ素添加カーボン量子ドットの調製と、環境水サンプルおよび生細胞における ClO(-)の検出とイメージングへの応用:この研究では、窒素-フッ素添加カーボン量子ドットの合成におけるクエン酸アンモニウム三塩基の役割が示されています。この量子ドットは、環境水サンプルや生体細胞中の亜塩素酸イオンの高感度検出と画像化に使用され、環境モニタリングと生体医学イメージングにおける新たなる応用が示されています(Zhang et al., 2023)。
  • 高量子収率窒素・ホウ素共添加カーボンドットによる Ag(+)の検出、生物学的イメージング、蛍光インク:高量子収率カーボンドットの合成におけるドーピングプロセスを促進するために、クエン酸アンモニウム三塩基が使用されています。このドットは、環境サンプル中の重金属イオン検出から、生物学的システムにおける高度な画像技術、蛍光インクの作成まで、幅広い用途があります(Cheng et al., 2021)。
  • 寒天ゲル中の Cu(II)複合体の形成による大理石からの銅シミ除去の最適化:この研究では、大理石から銅シミを除去する新しい方法として、クエン酸アンモニウム三塩基性を使用しています。この研究では、クエン酸アンモニウム三塩基のキレート特性を調査し、安定した Cu(II)複合体を形成することで、歴史的遺物や建造物の保存技術を提供しています(Sansonetti et al., 2021)。
  • 白色発光ダイオード用の反応溶媒を調整することで、高結晶性の赤色カーボンドットをマイクロ波アシスト合成法で容易に合成:この研究では、クエン酸アンモニウム三塩基が、マイクロ波条件下での赤色カーボンドットの合成に有効です。このドットは白色発光ダイオードの開発に使用され、ディスプレイ技術や照明への応用の可能性を示しています(Lan et al., 2020)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A1332-500G:
A1332-VAR:
A1332-100G:
A1332-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Pimpisid Koonyosying et al.
Pancreas, 48(5), 636-643 (2019-05-16)
We have investigated the efficacy of mono- and combined therapy with green tea extract (GTE) in mobilizing redox iron, scavenging reactive oxygen species (ROS), and improving insulin production in iron-loaded pancreatic cells. Rat insulinoma pancreatic β-cells were iron-loaded using culture
Xueling Guo et al.
Journal of nanobiotechnology, 15(1), 42-42 (2017-06-06)
Iron deficiency in children can have significant neurological consequences, and iron supplementation is an effective treatment of choice. However, traditional routes of iron supplementation do not allow efficient iron delivery to the brain due to the presence of the blood-brain
David Lubkowicz et al.
ACS synthetic biology, 7(5), 1229-1237 (2018-04-14)
Gram-positive Staphylococcus aureus infection that results in pneumonia, urinary tract infection, and in severe cases, sepsis, has recently been classified as a serious threat to public health. Rapid and cost-effective detection of these infections are costly and time-consuming. Here, we
Jungnam Lee et al.
PloS one, 13(4), e0194803-e0194803 (2018-04-13)
Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) is a chronic lung disease of unknown cause characterized by alveolar epithelial damage, patchy interstitial fibrosis and diffuse microvascular abnormalities. In IPF, alveolar clustering of iron-laden alveolar macrophages-a common sign of microhemorrhage, has been associated with
Kiyohito Totsuka et al.
Experimental eye research, 181, 316-324 (2018-09-02)
The dysfunction and cell death of retinal pigment epithelial (RPE) cells are hallmarks of late-stage dry (atrophic) age-related macular degeneration (AMD), for which no effective therapy has yet been developed. Previous studies have indicated that iron accumulation is a source