Merck
A0924
Sigma-Aldrich
アクリルアミド/ビスアクリルアミド
BioReagent, for molecular biology, 49:1 (ratio)
別名:
Acrylamide/Bisacrylamide, 49:1 (2.0% crosslinker), Polyacrylamide solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
原料比
49:1 (ratio)
その他の活性
DNase (Exonuclease), NICKase (Endonuclease), RNase, protease, none detected
SMILES記法
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChI Key
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
正確に混合された乾燥粉末なので、復元するだけでタンパク質や核酸の電気泳動用の40%(w/v)ストック溶液を調製できます。濃度はアクリルアミドとビスアクリルアミドの総質量を基準としてます。
Acrylamide/Bis-acrylamide has been used in the electrophoresis of SSCP (single-strand conformation)/heteroduplex.
生物化学的/生理学的作用
Polyacrylamide gels are prepared using acrylamide and bis-acrylamide, where bis-acrylamide is a cross-linking agent. On the other hand, acrylamide is a water soluble monomer which helps in forming a transparent stable insoluble gel.
特徴および利点
有毒なアクリルアミドとビスアクリルアミドの計量を必要としません。
再構成
本品の入った容器に規定量の蒸留水をゆっくりと加えて溶解します。
To make up 100 ml of A0924, slowly add 63 ml distilled or deionized water to the container and dissolve contents. Do not divide the solid. This makes 100 ml of a 40% stock solution.
For the 1 Liter size, use 630 mL of water.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Peripheral nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A0924-5X100ML:4548173184630
A0924-BULK:
A0924-VAR:
A0924-100ML:4548173184616
A0924-1L:4548173184623
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bhowmik G
Ana Techniqs in Biotechnology (2011)
PCR Mutation Detection Protocols.
Guilliatt AM
Methods in Molecular Biology (2002)
Preparation and properties of acrylamide gel for use in electrophoresis.
S RAYMOND et al.
Analytical biochemistry, 1, 391-396 (1960-12-10)