Merck
A6050
Sigma-Aldrich
アクリルアミド/ビスアクリルアミド
BioReagent, for molecular biology, 37:1 (ratio)
別名:
Acrylamide/Bisacrylamide, 37:1 (2.6% crosslinker), Polyacrylamide solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
原料比
37:1 (ratio)
その他の活性
DNase, RNase and protease, none detected
SMILES記法
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
InChI Key
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Acrylamide (AA) is a neurotoxin and carcinogen. It was found in potato products like, french fries and potato chips and also in several cereal-based products. This highly reactive organic compound has the ability to polymerize to form polyacrylamide.
アプリケーション
正確に混合された乾燥粉末なので、復元するだけでタンパク質や核酸の電気泳動用の40%(w/v)ストック溶液を調製できます。濃度はアクリルアミドとビスアクリルアミドの総質量を基準としてます。
Acrylamide/Bis-acrylamide has been used in the preparation of polyacrylamide gels for electrophoresis.
特徴および利点
有毒なアクリルアミドとビスアクリルアミドの計量を必要としません。
再構成
本品の入った容器に規定量の蒸留水をゆっくりと加えて溶解します。
製品番号A6050の1 Lボトルは、630 mLの水で再構成してください。100 mLボトルは、63 mLの水で再構成してください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Peripheral nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A6050-1L:4548173186634
A6050-VAR:
A6050-BULK:
A6050-100ML:4548173186627
A6050-5X100ML:4548173186641
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Use of potato flour in bread and flat bread
Flour and Breads and Their Fortification in Health and Disease Prevention, 247-259 (2011)
Genetic diversity analysis of Rhodothermus reflects geographical origin of the isolates
Petursdottir SK, et al.
Extremophiles : Life Under Extreme Conditions, 4(5), 267-274 (2000)
Acrylamide: a common food toxin related to physiological functions and health
Semla M, et al.
Physiological Research, 66(2), 205-205 (2017)