由来生物
yeast (candida utilis)
アッセイ
≥93%
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC(O)C(O)C(O)C=O)C(O)C3O
InChI
1S/C15H23N5O14P2.Na.H/c16-13-9-14(18-4-17-13)20(5-19-9)15-12(26)11(25)8(33-15)3-32-36(29,30)34-35(27,28)31-2-7(23)10(24)6(22)1-21;;/h1,4-8,10-12,15,22-26H,2-3H2,(H,27,28)(H,29,30)(H2,16,17,18);;
InChI Key
NWPVXDZLQTURKI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
- さまざまなニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NADH)を得るため。
- 呼吸鎖複合体(CI/CIII/CIV)の酸化速度を測定するため。
- CI/代替オキシダーゼ(AOX)経路のため。
- ポリ(ADP-リボース)グリコヒドロラーゼ活性を測定するため。
- ポリ(ADP-リボース)(PAR)結合競合アッセイのため。
- oxidase (AOX) pathway
- to measure poly(ADP-ribose) glycohydrolase activity
- poly(ADP-ribose) (PAR) binding competition assay
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A0752-10MG:
A0752-100MG:
A0752-25MG:
A0752-500MG:
A0752-BULK:
A0752-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック