アッセイ
≥98%
形状
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3O)n4cnc5c4ncn6ccnc56)C(O)C2O
InChI
1S/C23H28N7O14P2/c24-19(35)11-2-1-4-28(6-11)22-17(33)15(31)12(42-22)7-40-45(36,37)44-46(38,39)41-8-13-16(32)18(34)23(43-13)30-10-26-14-20-25-3-5-29(20)9-27-21(14)30/h1-6,9-10,12-13,15-18,22-23,31-34H,7-8H2,(H2,24,35)(H,36,37)(H,38,39)
InChI Key
AVLUSNAXLARRGJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
N2630-5MG:
N2630-100MG:
N2630-BULK:
N2630-25MG:
N2630-VAR:
試験成績書(COA)