由来生物
(Ovotestis from sea hare)
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
lyophilized powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]2O[C@@H]1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)[n@H]4cnc5C(=N)[N@@H]2C=Nc45
InChI
1S/C15H21N5O13P2/c16-12-7-13-18-4-19(12)14-10(23)8(21)5(31-14)1-29-34(25,26)33-35(27,28)30-2-6-9(22)11(24)15(32-6)20(13)3-17-7/h3-6,8-11,14-16,21-24H,1-2H2,(H,25,26)(H,27,28)/t5-,6-,8-,9-,10-,11-,14-,15-/m1/s1
InChI Key
BQOHYSXSASDCEA-KEOHHSTQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
物理的形状
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C7344-250UG:
C7344-.5MG:
C7344-VAR:
C7344-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック