アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)N[C@H]1[C@H](O)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C14H25NO11/c1-4(18)15-7-12(9(20)6(3-17)24-13(7)23)26-14-11(22)10(21)8(19)5(2-16)25-14/h5-14,16-17,19-23H,2-3H2,1H3,(H,15,18)/t5-,6-,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+/m1/s1
InChI Key
HMQPEDMEOBLSQB-UFLFEMAHSA-N
アプリケーション
基質
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A0167PROC:
A0167-PH:
A0167-1MG:
A0167-1MG-PW:
A0167-VAR:
A0167-.5MG:
A0167-5MG:
A0167-5MG-PW:
A0167-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
O-Glycans