品質水準
100
500
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HMB-45+A103+T311, monoclonal
詳細
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
包装
bottle of 1.0 mL predilute (904H-07)
bottle of 7.0 mL predilute (904H-08)
メーカー/製品名
Cell Marque™
アイソタイプ
IgG1κ
IgG1
IgG2a
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
品質
IVD | IVD | IVD | RUO |
物理的形状
調製ノート
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
904H-00:
904H-07-RUO:
904H-08-RUO:
904H-00-RUO:
904H-08:
904H-07:
904H-02:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Immunohistochemistry (IHC) techniques and applications have greatly improved, dermatopathology is still largely based on H&E stained slides.This paper outlines ways in which IHC antibodies can be utilized for dermatopathology.