Merck
90182
Sigma-Aldrich
Nα-トシル-L-リシンクロロメチルケトン 塩酸塩
≥99.0% (AT)
別名:
(3S)-1-クロロ-3-トシルアミド-7-アミノ-2-ヘプタノン 塩酸塩, (3S)-7-アミノ-1-クロロ-3-トシルアミノ-2-ヘプタノン 塩酸塩, TLCK, トシル-L-リシル-クロロメタン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H21ClN2O3S · HCl
CAS番号:
分子量:
369.31
Beilstein:
7106867
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic
アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
powder or crystals
光学活性
[α]20/D −7.8±0.5°, c = 2% in H2O
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)CCl
InChI
1S/C14H21ClN2O3S.ClH/c1-11-5-7-12(8-6-11)21(19,20)17-13(14(18)10-15)4-2-3-9-16;/h5-8,13,17H,2-4,9-10,16H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1
InChI Key
YFCUZWYIPBUQBD-ZOWNYOTGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
アルキル化剤であり、酵素活性部位のヒスチジンまたはシステイン残基と反応します。トリプシンおよびクロストリパインなどのセリンプロテアーゼを不活化します。キモトリプシンには影響を及ぼしません。タンパク質分解を予防するため、ヒストン分離の場合と同様に、分解中にTLCKおよびTPCKを併用することができます
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
90182-100MG:
90182-500MG:
90182-VAR:
90182-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Further observations on substrate-derived chloromethyl ketones that inactivate trypsin.
E Shaw et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 139(2), 298-305 (1970-08-01)
J M Griscavage et al.
Biochemical and biophysical research communications, 215(2), 721-729 (1995-10-13)
The objective of this study was to ascertain the mechanism by which serine and cysteine proteinase inhibitors interfere with production of NO by LPS-activated rat alveolar macrophages. Macrophages were incubated in the presence of LPS+ test agent for 24 hr.
Studies on the active site of clostripain. The specific inactivation by the chloromethyl ketone derived from -N-tosyl-L-lysine.
W H Porter et al.
The Journal of biological chemistry, 246(24), 7675-7682 (1971-12-25)
M K Urban et al.
Biochemistry, 18(18), 3952-3960 (1979-09-04)
Chicken erythrocyte histones 2A, 2B, and 3 can be resolved into nonallelic primary structure variants by polyacrylamide gel electrophoresis in the presence of Triton X-100. These variants were isolated and characterized by analysis of their tryptic and thermolytic peptides. The
I Kourteva et al.
Analytical biochemistry, 162(2), 345-349 (1987-05-01)
A technique for quickly detecting nanogram quantities of low- and high-molecular-weight inhibitors of some serine proteases is described. The inhibitor solutions are spotted onto agar films which contain either L-1-p-tosylamino-2-phenylethyl chloromethyl ketone (TPCK)-trypsin or tosyl lysine chloromethyl ketone (TLCK)-chymotrypsin. Enzyme