Merck
89268
Sigma-Aldrich
蛍光IEFマーカーpI 9.5 溶液
3 mg/mL in 8 mM HCl
別名:
IEF-マーカー蛍光pI 9.5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105336
NACRES:
NA.26
品質水準
濃度
3 mg/mL in 8 mM HCl
蛍光検出
λex 325 nm; λem 415 nm in 0.1 M carbonate pH 9.5
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
保管温度
2-8°C
詳細
0.45 μmメンブレンフィルタ-でろ過済み
アプリケーション
HPCEやIEFゲルのIEFマ-カ-に適しています。
再構成
HPCEに使用する場合は、このマーカーを適切な両性電解質溶液(2%アンフォライト3-10など)で1:100に希釈する必要があります。UV検出は280 nm(20°C)で行います。IEFゲルに使用する場合は、溶液をゲルに直接充填できます(最大1 μL/レーン)。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
89268-1EA:
89268-200UL:
89268-BULK:
89268-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Information on Isoelectric Focusing including what it is and how it is used. In order to ensure the high performance of analysis, isoelectric point (pI) standards are needed.