分子量
Mw 300.36 g/mol
濃度
1 mg/mL in 4 mM HCl
蛍光検出
λex 387 nm; λem 500 nm in 0.1 M phosphate pH 7.2
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
0.45 μmメンブレンフィルタ-でろ過済み
アプリケーション
HPCEやIEFゲルのIEFマ-カ-に適しています。
再構成
HPCEに使用する場合は、マーカーを適切な両性電解質溶液(2%アンフォライト3-10など)で1:100に希釈する必要があります。UV検出は280 nm(20°C)で行います。IEFゲルに使用する場合は、溶液をゲルに直接充填できます(最大1 μL/レーン)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
89951-200UL-F:4548174012406
89951-BULK-F:
89951-VAR-F:
試験成績書(COA)