グレード
Molecular Biology
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
solid
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
損失
≤0.2% loss on drying, 110 °C
pH
5.0-8.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
715 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
密度
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤100 mg/kg
iodide (I-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤20 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤5000 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Sr: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES記法
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
83979-BULK:
83979-5G:
83979-INTR:
83979-25G:
83979-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック