About This Item
実験式(ヒル表記法):
ClRb
CAS番号:
分子量:
120.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
232-240-9
NACRES:
NA.21
おすすめの製品
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥98.0% (silver nitrate titration)
フォーム
solid
有効性
4440 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 50 g/L)
bp
1390 °C
mp
715 °C
密度
2.76 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1000‑1200 kg/m3
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.2%
微量陽イオン
Al: ≤0.001%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.0005%
N: ≤0.003%
Pb: ≤0.003%
Zn: ≤0.0003%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Rb+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity: passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.2 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.003 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 0.0003 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.003 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0003 %
Identity: passes test
Sulfate (SO₄): ≤ 0.2 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.003 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 0.0003 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.003 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0003 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2