79480
D-2-Phosphoglyceric acid barium salt hydrate
≥70% (calc. on dry substance, enzymatic), powder
別名:
2-PG-Ba, D-Glycerate 2-phosphate barium salt, Barium D-2-phosphoglycerate hydrate
About This Item
おすすめの製品
製品名
D-2-Phosphoglyceric acid barium salt hydrate, ≥70% (calc. on dry substance, enzymatic)
品質水準
アッセイ
≥70% (calc. on dry substance, enzymatic)
フォーム
powder
不純物
≤35% water
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Ba+2].[P](=O)([O-])([O-])O[C@H](CO)C(=O)O
InChI
1S/C3H7O7P.Ba/c4-1-2(3(5)6)10-11(7,8)9;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);/q;+2/p-2/t2-;/m1./s1
InChI Key
VDCXVAFBCOMLAH-HSHFZTNMSA-L
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
79480-250MG:4548173306063
79480-VAR:
79480-BULK:
79480-1G:4548173306070
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)