Merck
73885
Supelco
D-2-Phosphoglyceric acid lithium salt
analytical standard
別名:
(2R)-3-Hydroxy-2-(phosphonooxy)propanoic acid lithium salt, Lithium D-2-phosphoglycerate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7O7P · xLi+
CAS番号:
分子量:
186.06 (free acid basis)
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95% (HPCE)
光学純度
enantiomeric ratio: ≥97%
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
≥65.0% (enzymatic)
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
InChI
1S/C3H7O7P/c4-1-2(3(5)6)10-11(7,8)9/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
InChI Key
GXIURPTVHJPJLF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
73885-BULK:
73885-50MG:
73885-10MG:
73885-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)