安全性情報
78816
Sigma-Aldrich
DEAE-デキストラン
average mol wt 20,000
別名:
Diethylaminoethyl-Dextran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.32
フォーム
powder
品質水準
分子量
average mol wt 20,000
組成
nitrogen content, 2.5-4.5%
損失
≤10% loss on drying
保管温度
−20°C
SMILES記法
O(CCC)C(=O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-8-13-11(12)10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI Key
LRNBWFXCDULFQF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Jan Code
78816-1G:
78816-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties
FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran), etc.