由来生物
(Leuconostoc spp)
フォーム
powder
分子量
Mr ~70,000
損失
≤7% loss on drying
色
white
mp
483 °C ((901 °F ))
溶解性
water: 0.75 g/5mL, clear
Absorption
≤0.05 at 375 nm in H2O at 10%
保管温度
room temp
SMILES記法
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI Key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デキストランは、D-グルコピラノースからなる細胞外細菌ポリマーです。主鎖のα-(1→6)結合と、α-(1→2)、α-(1→3)、α-(1→4)の各量の分岐結合で主に構成されています。
アプリケーション
Leuconostoc spp.由来デキストランは、以下の用途に使用されています:
- 遠心分離による膵臓組織からの膵島単離
- 胎盤灌流のためのアール′重炭酸緩衝液の成分として
- ラット脳微小血管の単離
生物化学的/生理学的作用
デキストランは、特に医薬品の血漿増量剤として商業利用されています。食品、医薬品、化学産業で、アジュバント、乳化剤、担体、安定剤として使用されます。架橋デキストランのSephadexは、タンパク質の分離と精製に広く使われています。食品産業では、ジャムやアイスクリームの増粘剤としてデキストランが使われるようになりました。糖の結晶化を防ぐことで、水分の保持力を高めます。これがさまざまな食品の風味と外観を保つのに役立ちます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
31390-100G:
31390-BULK:
31390-VAR:
31390-500G:
31390-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
M F Dumon et al.
Electrophoresis, 11(10), 846-851 (1990-10-01)
A modification of crossed immunoelectrophoresis for the analysis of plasma lipoproteins is described and is called polyacrylamide gel-crossed immunoelectrophoresis. The incorporation of albumin in the first-dimensional gel facilitates the transfer of the larger lipoproteins containing apolipoprotein B from the first-dimensional
Sin-Yu Yang et al.
Transplantation proceedings, 51(5), 1458-1462 (2019-06-04)
Subcutaneous pockets provide an extrahepatic transplant site for islet grafting to treat type 1 diabetes. However, a hypoxic environment may cause central necrosis to islets and lead to graft failure. Our previous studies focused on a pre-treated subcutaneous site with
Kai-Chiang Yang et al.
Biotechnology and bioengineering, 115(9), 2341-2355 (2018-05-20)
Transplantation of encapsulated porcine islets is proposed to treat type 1 diabetes. However, the envelopment of fibrous tissue and the infiltration of immune cells impair islet function and eventually cause implant failure. It is known that hemodialysis using an ethylene
W Michael Babinchak et al.
Nature communications, 11(1), 5574-5574 (2020-11-06)
Liquid-liquid phase separation (LLPS) of proteins that leads to formation of membrane-less organelles is critical to many biochemical processes in the cell. However, dysregulated LLPS can also facilitate aberrant phase transitions and lead to protein aggregation and disease. Accordingly, there
Diego Delgado et al.
Human gene therapy, 23(4), 345-355 (2012-02-03)
The goal of the present study was to analyze the potential application of nonviral vectors based on solid lipid nanoparticles (SLN) for the treatment of ocular diseases by gene therapy, specifically X-linked juvenile retinoschisis (XLRS). Vectors were prepared with SLN