由来生物
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
品質水準
形状
powder
光学活性
[α]/D 199°
分子量
average mol wt 9,000-11,000
溶解性
water: 0.1 g/mL, colorless to faintly yellow
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
InChI Key
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
60,000 Da未満のデキストランは、一般に低分子量デキストランとみなされます。低分子量デキストランは、高分子量デキストランと比べて、それらの粘度、凝集および透過特性のためにしばしば好まれます。高分子量の水溶性デキストランポリマーは、様々な生物医学的用途に使用されています。低分子量デキストランであるデキストラン(9,000~11,000)は、一過性の細胞膜および血液脳関門(BBB)の透過などのプロセスの研究に使用できます。それは、タンパク質のパッキングおよび折り畳みの研究における糖ベースのクラウディング剤として使用できます。
調製ノート
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D9260-BULK:
D9260-10G:
D9260-500G:
D9260-50G:
D9260-100G:
D9260-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Dextran sulfates are supplied as the sodium salt forms, making them soluble and stable in water. Dextran sulfate contains approximately 17% sulfur which is equivalent to approximately 2.3 sulfate groups per glucosyl residue.