Merck
71969
Sigma-Aldrich
硫酸ナトリウム decahydrate
BioUltra, ≥99.0% (calc. on dry substance, T)
別名:
グラウバー塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2SO4 · 10H2O
CAS番号:
分子量:
322.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.0% (calc. on dry substance, T)
形状
crystals
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.0005% total nitrogen (N)
損失
53-57% loss on drying
pH
5.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.025
λ: 280 nm Amax: ≤0.021
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S.10H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);10*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;/p-2
InChI Key
RSIJVJUOQBWMIM-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • グラウバー′塩ベースの低温 PCM における増粘剤としてのカルボキシメチルセルロースの影響:この研究では、低温用途用の相変化材料(PCM)としてのグラウバー′塩(硫酸ナトリウム十水和物)の性能を向上させる上での、カルボキシメチルセルロースの利用について調査しています。その結果、安定性と効率性が向上し、熱エネルギー貯蔵(TES)の有力な選択肢とすることが示されました(Thakkar et al., 2024)。
  • 高分子電解質界面における硫酸ナトリウム十水和物のナノスケール安定化メカニズム:この研究では、高分子電解質と接触させた場合の硫酸ナトリウム十水和物のナノスケールでの安定化について調査しています。この安定化は、エネルギー貯蔵システムやその他の産業用途における材料′の適用性を高める上で重要です(Akamo et al., 2024)。
  • 伝統中国医学における芒硝の応用と化学成分、加工方法、薬理学、毒物学、および臨床研究:伝統中国医学における芒硝(硫酸ナトリウム十水和物)の使用に関する包括的なレビューであり、その化学的性質、加工技術、薬理効果、および臨床応用に焦点を当てています。このレビューでは、歴史的および現代的な治療との関連性が強調されています(Tao et al., 2023)。
  • 熱エネルギー貯蔵用途のための低コスト相変化材料の安定化:この研究では、硫酸ナトリウム十水和物などの低コスト相変化材料を熱エネルギー貯蔵に使用するための安定化方法を取り上げています。コスト効率が良く効率的なエネルギーソリューションを実現する可能性を秘めた材料′に焦点を当てています(Akamo et al., 2023)。
その他情報
硝酸レダクターゼ精製におけるタンパク沈殿薬;無機塩類共沈殿法によるヌクレオチド分画;ルシフェラーゼによる細菌量アッセイにおける希釈液
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71969-500G:
71969-BULK:
71969-1KG:
71969-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of bacterial content in fluids,.
Chappelle, E.W., et al.
Methods in Enzymology, 57, 65-72 (1978)
Isolation of cyclic AMP by inorganic salt coprecipitation.
P S Chan et al.
Methods in enzymology, 38, 38-41 (1974-01-01)
Isolation and characterization of nitrate reductase from Escherichia coli.
C H MacGregor
Methods in enzymology, 53, 347-355 (1978-01-01)
Betina Fejerskov et al.
ACS applied materials & interfaces, 4(9), 4981-4990 (2012-09-04)
In this work, we characterize physical hydrogels based on poly(vinyl alcohol), PVA, as intelligent biointerfaces for surface-mediated drug delivery. Specifically, we assemble microstructured (μS) surface adhered hydrogels via noncryogenic gelation of PVA, namely polymer coagulation using sodium sulfate (Na(2)SO(4)). We
Min-Jie Cao et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 73(4), 607-616 (2012-10-26)
Plants play a prominent role as sulfur reducers in the global sulfur cycle. Sulfate, the major form of inorganic sulfur utilized by plants, is absorbed and transported by specific sulfate transporters into plastids, especially chloroplasts, where it is reduced and