Merck
71859
Sigma-Aldrich
(メタ)過ヨウ素酸ナトリウム
BioUltra, ≥99.5% (RT)
別名:
過ヨウ素酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaIO4
CAS番号:
分子量:
213.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (RT)
フォーム
crystals
不純物
insoluble matter, passes filter test
損失
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
white to light yellow
pH
3.5-5.5 (25 °C, 0.5 M in H2O)
mp
270  °C ((518 °F ) at 1,013 hPa - OECD Test Guideline 102 -)
溶解性
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
cut-off at 350 nm in H2O at 0.05 M
SMILES記法
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ビオチンヒドラジド標識化の前処理となる炭水化物の酸化に有用な試薬です。
過ヨウ素酸ナトリウムは、分子生物学や炭水化物研究において、化学的修飾や物理的修飾のために炭水化物、アルギン酸塩、キトサン、ヒアルロナン、スクレログルカン/シゾフィラン、セルロース、核酸、その他のヒドロキシルやケトンが豊富に含まれる分子を切断するために使用されます。
その他情報
酵素固定化におけるアガロースゲルの過ヨウ素酸酸化;リボヌクレオシド標識におけるオリゴヌクレオチド3'-ジアルコールの調製;架橋タンパク質の切断
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
ターゲットの組織
thymus gland
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
過よう素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
71859-VAR:
71859-BULK:
71859-100G:4548173990002
71859-25G:4548173990019
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
U Bergmann et al.
Biochemistry, 32(11), 2880-2887 (1993-03-23)
50S ribosomal subunits from the extreme halophilic archaebacterium Haloarcula marismortui were treated with the homobifunctional protein-protein cross-linking reagents diepoxybutane (4 A) and dithiobis(succinimidyl propionate) (12 A). The dominant product with both cross-linking reagents was identified on the protein level as
Immobilization of enzymes to agar, agarose, and Sephadex supports.
J Porath et al.
Methods in enzymology, 44, 19-45 (1976-01-01)
3H and 32P derivative methods for base composition and sequence analysis of RNA.
K Randerath et al.
Methods in enzymology, 65(1), 638-680 (1980-01-01)
Ya-Pu Li et al.
Nature communications, 10(1), 1368-1368 (2019-03-27)
Long noncoding RNAs (lncRNAs) have emerged as important components of gene regulatory network in embryonic stem cells (ESCs). However, the function and molecular mechanism of lncRNAs are still largely unknown. Here we identifies Trincr1 (TRIM71 interacting long noncoding RNA 1)
Quyen Cheng et al.
PloS one, 10(5), e0124117-e0124117 (2015-05-06)
Neutrophil recruitment (NR) to sites of sterile inflammation plays a key role in tissue damage and healing potential of lesions characteristic to non-infectious inflammatory diseases. Previous studies suggested significant genetic control of neutrophil survival, function, and migration in inflammatory responses