Merck
769517
Sigma-Aldrich
(メタ)過ヨウ素酸ナトリウム
≥99%
別名:
過ヨウ素酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaIO4
CAS番号:
分子量:
213.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99%
99.0-101.0% (RT)
形状
crystalline
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Mn: ≤0.0001%
SMILES記法
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ビオチンヒドラジド標識化の前処理となる炭水化物の酸化に有用な試薬です。
Sodium metaperiodate finds application as catalyst in organic reactions]. For example it is known to catalyze selective sulfonylation of aromatics and the graft copolymerization of acrylonitrile.
アナリシスノート
Chloride, Chlorate, Bromide, Bromate (as Cl) ≤ 0.01 %
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
ターゲットの組織
thymus gland
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第1類:酸化性固体
過よう素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
769517-100G:
769517-25G:
769517-BULK:
769517-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rout, J., et al.
Journal of Applied Polymer Science, 84, 75-75 (2002)
Sara Nejati et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 196, 111347-111347 (2020-09-20)
Injectable hydrogels with conductivity are highly desirable as scaffolds for the engineering of various electrical stimuli-responsive tissues, including nerve, muscle, retina, and bone. However, oxygen deprivation within scaffolds can lead to failure by causing cell necrosis. Therefore, an oxygen release
Sodium Periodate Catalyzed Selective Sulfonylation of Aromatics
Bandgar, BP. and Kample, VT.
Chemistry Letters (Jpn), 10, 1066-1067 (2002)
Panpan Li et al.
Carbohydrate polymers, 199, 219-227 (2018-08-26)
Deep eutectic solvents (DESs) are potential green systems that can be used as reagents, extraction agents and reaction media. DESs are often biodegradable, easy to prepare and have low toxicity. In this work, a recyclable DES formed from aminoguanidine hydrochloride
Surya R Banks et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(37), 10481-10488 (2019-08-23)
Here, we report two methods that chemically modify alginate to achieve neutral-basic pH sensitivity of the resultant hydrogel. The first method involves direct amide bond formation between alginate and 4-(2-aminoethyl)benzoic acid. The second method that arose out of the desire