Merck
56575
Sigma-Aldrich
GenElute-LPA
Neutral carrier for ethanol precipitation
別名:
直鎖ポリアクリルアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.52
品質水準
保管温度
2-8°C
アプリケーション
GenElute-LPAは以下に使用されます:
  • シアノバクテリアおよび藻類培養からのDNAの抽出
  • ゲノムDNAの沈殿
  • 急速凍結したブドウ膜黒色腫組織からのDNAの抽出および精製
  • 分離したCD4+細胞からのRNAの抽出
生物化学的/生理学的作用
キャリア-を使用しないとエタノ-ル沈殿でほとんどのDNAは失われてしまいますが、LPAを添加すると20 bp以上のフラグメントを完全に回収できます。20 bp未満の非常に短いDNAフラグメントはLPAと共沈しないため、標識されたDNAと未反応のヌクレオチドの分離はラベリング反応後の沈殿で行います。
包装
GenElute LPAはヌクレア-ゼ試験済みで、ヌクレア-ゼフリ-の水に25 mg/mLの濃度で溶解されています。
原理
GenElute LPA Linear Polyacrylamide(GenElute LPA直鎖ポリアクリルアミド)は、ピコグラムの量の核酸をエタノールで沈殿させるための、効率的な中性キャリアーです。沈殿させた核酸は、遠心分離によってシンプルに回収できます。LPAは、DNAの回収やDNA-タンパク質相互作用研究において、tRNAやグリコーゲンなどの他のキャリアーと比べて、幾つかの利点を提供します。tRNAは、ポリヌクレオチドキナーゼによるリン酸化においてDNAに干渉し、グリコーゲンは、DNA-タンパク質相互作用研究においてタンパク質と競合します。一方、LPAは完全に不活性です。LPAは化学的に合成されるため、生物学的物質によるコンタミネーションがありません。LPAの添加により、ただちに沈殿が見られるため、待ち時間や低温でのインキュベーションが不要です。
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
56575-VAR-PW:
56575-1ML-PW:
56575-PH:
56575-VAR:
56575:
56575-BULK:
56575-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Quantitative PCR enumeration of total/toxic Planktothrix rubescens and total cyanobacteria in preserved DNA isolated from lake sediments.
Savichtcheva O
Applied and Environmental Microbiology, 77(24), 8744-8753 (2011)
Peripheral immune responses in pregnant cattle following Neospora caninum infection.
Rosbottom A
Parasite Immunology, 29(4), 219-228 (2007)
Whole-genome microarray detects deletions and loss of heterozygosity of chromosome 3 occurring exclusively in metastasizing uveal melanoma.
Lake SL
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 51(10), 4884-4891 (2010)
Promoter de-methylation of cyclin D2 by sulforaphane in prostate cancer cells.
Hsu A
Clinical epigenetics, 3, 3-3 (2011)
Ethanol precipitation of DNA with linear polyacrylamide as carrier.
C Gaillard et al.
Nucleic acids research, 18(2), 378-378 (1990-01-25)