アプリケーション
本試薬は、核酸(DNAまたはRNA)の沈殿のためのキャリアとして使用されます。不活性な物質として、tRNAやソニケーションされたDNAの代わりになります。
20 μgのグリコーゲン(1 μL溶液)は、1 mLの溶液においてpgのDNAまたはRNAを沈殿させます。
一般的な実験では、5 pgの[3H]-ラベル化ウシ胸腺DNAを、500 μLの10 mMTris-HCl、pH 8.0;1 mM EDTA;0.4 M LiClに溶解します。キャリアとして1 μLのグリコーゲン溶液(20 μgグリコーゲン)を添加し、その後、-15~-25°Cにおいて、1.2 mLのエタノールで沈殿させ、-15~-25°Cで3時間保存します。遠心分離(12 000 × g、10分間)によって、全放射活性が沈殿中に回収されます。グリコーゲンを添加しなければ、DNAの沈殿は起きません。
20 μgのグリコーゲン(1 μL溶液)は、1 mLの溶液においてpgのDNAまたはRNAを沈殿させます。
一般的な実験では、5 pgの[3H]-ラベル化ウシ胸腺DNAを、500 μLの10 mMTris-HCl、pH 8.0;1 mM EDTA;0.4 M LiClに溶解します。キャリアとして1 μLのグリコーゲン溶液(20 μgグリコーゲン)を添加し、その後、-15~-25°Cにおいて、1.2 mLのエタノールで沈殿させ、-15~-25°Cで3時間保存します。遠心分離(12 000 × g、10分間)によって、全放射活性が沈殿中に回収されます。グリコーゲンを添加しなければ、DNAの沈殿は起きません。
特徴および利点
グリコーゲン、分子生物学用スペシャルクオリティは、核酸の沈殿における不活性キャリアです。
内容
20 mg/mLの水溶液
内容
20 mg/mLの水溶液
品質
エンドヌクレアーゼ、ニッキング活性、エキソヌクレアーゼ、RNアーゼ、核酸、およびプロテアーゼが含まれていないことが、現行の品質管理手順に従って試験されています。
その他情報
ライフサイエンス研究のみに使用できます。診断には使用できません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Aging cell, 19(6), e13147-e13147 (2020-05-01)
Progerin accumulation disrupts nuclear lamina integrity and causes nuclear structure abnormalities, leading to premature aging, that is, Hutchinson-Gilford progeria syndrome (HGPS). The roles of nuclear subcompartments, such as PML nuclear bodies (PML NBs), in HGPS pathogenesis, are unclear. Here, we
JTO clinical and research reports, 1(4), 100084-100084 (2020-08-21)
EGFR mutation-positive lung adenocarcinoma (LUAD) displays impaired phosphorylation of ERK and Src-homology 2 domain-containing phosphatase 2 (SHP2) in comparison with EGFR wild-type LUADs. We hypothesize that SHP2 expression could be predictive in patients positive with resected EGFR mutation versus patients
Poultry science, 100(9), 101321-101321 (2021-07-24)
Deep sequencing of RNAs has greatly aided the study of the transcriptome, enabling comprehensive gene expression profiling and the identification of novel transcripts. While messenger RNAs (mRNAs) are of the greatest interest in gene expression studies as they encode for
Nature biotechnology, 38(10), 1184-1193 (2020-05-27)
With the exception of lamina-associated domains, the radial organization of chromatin in mammalian cells remains largely unexplored. Here we describe genomic loci positioning by sequencing (GPSeq), a genome-wide method for inferring distances to the nuclear lamina all along the nuclear
The Journal of biological chemistry, 288(41), 29746-29759 (2013-08-30)
The promyelocytic leukemia protein is a well known tumor suppressor, but its role in metabolism is largely unknown. Mice with a deletion in the gene for PML (KO mice) exhibit altered gene expression in liver, adipose tissue, and skeletal muscle