安全性情報
54326
Sigma-Aldrich
リパーゼB カンジダ・アンタークティカ、Immobead 150固定化、組み換え from Aspergillus oryzae
≥1800 U/g
別名:
Candida lipase, Immobilized lipase, Recombinant lipase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
fungus (Candida antarctica)
品質水準
リコンビナント
expressed in Aspergillus oryzae
形状
beads
比活性
≥1800 U/g
テクニック
analytical sample preparation: suitable
white to off-white
アプリケーション
life science and biopharma
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
fungus ... LIPB(1170790)
詳細
研究領域:Candida antarctica 由来の細胞シグナル伝達
リパーゼ B(CAL-B)は、セリン加水分解酵素、α/β加水分解酵素であり、リパーゼファミリーに含まれます。CAL-B はα/β-ヒドロラーゼフォールドで構成され、活性部位には Ser-His-Asp の触媒三重鎖があります。
アプリケーション
リパーゼは、産業的に用いられ、キラル化合物の分解およびエステル交換によるバイオディーゼル生産を行っています。
生物化学的/生理学的作用
Candida antarctica由来リパーゼB(CAL-B)は、アミン、アミド、アルコールを生成する触媒として作用します。研究や工業において生体触媒として使用されています。CAL-Bはトリグリセリドの加水分解に関与します。リパーゼは、トリアシルグリセロールのグリセロールおよび遊離脂肪酸への加水分解を触媒します。
単位の定義
1Uは、pH 7.5、40°Cで1分間に1μmolの酪酸を遊離する酵素の量に相当します(基質:トリブチリン、カタログ番号 91010)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
54326-50G:
54326-BULK:
54326-VAR:
54326-10G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Karel Pomeisl et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 27(7), 1246-1253 (2019-02-20)
An enzymatic alternative to the chemical synthesis of chiral gem-difluorinated alcohols has been developed. The method is highly effective and stereoselective, feasible at laboratory temperature, avoiding the use of toxic heavy metal catalysts which is an important benefit in medicinal