由来生物
synthetic
結合体
FITC conjugate
フォーム
powder or crystals
分子量
average mol wt 2,000,000
標識化の程度
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose (substitution)
蛍光検出
λex 493 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
アプリケーション
cell analysis
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
52471-BULK:
52471-1G:
52471-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties
FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran), etc.