Merck
FD500S
Sigma-Aldrich
フルオレセインイソチオシアナート–デキストラン
average mol wt 500,000
別名:
FITC–デキストラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
結合体
FITC conjugate
フォーム
powder
分子量
average mol wt 500,000
標識化の程度
0.003-0.020 mol FITC per mol glucose
yellow to orange
溶解性
H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to deep orange
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
デキストランは、アンヒドログルコースのポリマーです。約95%がα-D-(166)結合で構成されています。残りの(163)結合は、デキストランの分岐に相当します。分岐の長さに関するある別のデータは、平均の分岐の長さは3グルコース単位以下であることを示唆しています。しかし、他の方法では、50グルコース単位以上の分岐が存在することが示されています。ネイティブのデキストランは、9百万約5億の幅の分子量(MW)を持っていることが分かっています。低MWのデキストランは、やや少ない分岐を示し、より狭いMW分布の幅を持っています。10000以上のMWを持ったデキストランは、高度に分岐しているかのような挙動を示します。MWが増加すると、デキストラン分子は高い対称性を獲得します。MW2000~10000のデキストランは、伸縮性コイルの性質を示します。MW2000以下では、デキストランはよりロッド状になります。デキストランのMWは、以下の方法のうちの1つ以上によって測定されます:低角レーザ光散乱、サイズ排除クロマトグラフィー、銅複合体およびアンスロン試薬比色糖還元末端測定法、および粘度法。
アプリケーション
FITC-デキストランは、マイクロ蛍光定量を使用した微小循環や細胞透過性の研究において幅広く使用されています。FITC-デキストランは、植物細胞壁の多孔性や、毛細管透過性の研究に使用されています。血漿タンパク質は、FITC-デキストランに結合しないことが分かっています。
FITC-デキストランは、血流、膜損傷、血管排出、および腎排出などのプロセスの測定をサポートする蛍光性の流動トレーサー化合物として、心血管、微小循環、灌流、細胞単層、および細胞膜透過性などの研究に使用されます。 また、小さなFITC-デキストランは、エンドサイトーシスや細胞間結合透過性などのプロセスの測定にも使用されます。 フルオレセイン-デキストラン(500 kDa)は、脳脊髄液(CSF)トレーサーとして使用できます。 FITC-デキストラン-500は、内皮または上皮の単層多孔性、細胞層内のアピカル‐バソラテラル間の移動、および細胞間結合透過性の研究に使用できます。
フルオロセインイソチオシアナートで標識されたデキストランは、動物における灌流試験に使用することが可能です。
調製ノート
シグマは、一般にFITCデキストランの水溶性を25mg/mL以上の濃度で試験します。溶液は遮光してください。In vivoでは、FITC-デキストランは、24時間以上安定です。
その他情報
お客様の研究に適したメルクの広範なデキストランを包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
FD500S-100MG:
FD500S-1G:
FD500S-250MG:
FD500S-VAR:
FD500S-BULK:
FD500S-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jochen Grommes et al.
PloS one, 7(6), e38917-e38917 (2012-06-16)
Treatment of acute lung injury (ALI) remains an unsolved problem in intensive care medicine. As simvastatin exerts protective effects in inflammatory diseases we explored its effects on development of ALI and due to the importance of neutrophils in ALI also
Jialing Bao et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 305(5), F714-F726 (2013-06-28)
Meprin metalloproteases are highly expressed at the luminal interface of the intestine and kidney and in certain leukocytes. Meprins cleave a variety of substrates in vitro, including extracellular matrix proteins, adherens junction proteins, and cytokines, and have been implicated in
Guiliang Zheng et al.
BMC neuroscience, 13, 71-71 (2012-06-21)
Exposure to intense noise causes the excessive movement of the organ of Corti, stretching the organ and compromising sensory cell functions. We recently revealed changes in the transcriptional expression of multiple adhesion-related genes during the acute phases of cochlear damage
L Andrique et al.
Science advances, 5(6), eaau6562-eaau6562 (2019-06-18)
Most achievements to engineer blood vessels are based on multiple-step manipulations such as manual sheet rolling or sequential cell seeding followed by scaffold degradation. Here, we propose a one-step strategy using a microfluidic coextrusion device to produce mature functional blood
Giovanni S Offeddu et al.
Biomaterials, 212, 115-125 (2019-05-22)
Recent therapeutic success of large-molecule biologics has led to intense interest in assays to measure with precision their transport across the vascular endothelium and into the target tissue. Most current in vitro endothelial models show unrealistically large permeability coefficients due