Merck
5074
Sigma-Aldrich
Bovine Collagen Type I
from bovine skin, liquid, 5 mg/mL, suitable for cell culture, used for 3D Hydrogel formation, PureCol EZ Gel
別名:
Collagen type
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.75
product name
PureCol EZゲル 溶液,
由来生物
bovine skin
品質水準
無菌性
sterile
アッセイ
≥99% (SDS-PAGE Electrophoresis – Silver Stain, SDS-PAGE)
形状
solid
包装
pkg of 35 mL
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
PureCol は、細胞培養や組織工学において、また医療デバイスのコーティング材料として使用されます。PureCol EZ Gelは、すぐに使えるcollagen溶液で、インキュベーター内で37°Cに加熱するだけで硬いゲルを形成します。この製品は、濃度約5 mg/ml(0.5%)の精製I型ウシコラーゲン、DMEM/F-12培地、およびL-glutamineとジペプチド(L-alanine-L-glutamine)の混合物で構成されており、細胞培養に長期持続的なL-glutamine源を提供します。
アプリケーション
PureCol EZ Gel溶液は、以下の用途で使用されています:
  • ヒト鼻粘膜上皮組織由来の上皮細胞の播種と増殖を促進するための培養培地のコーティング
  • バイオ人工腱の成分として。ヒト腱細胞の播種用のゲルマトリックスを提供し、その成長とコラーゲンゲル形成を促進します
  • マウスアキレス腱由来細胞の3Dコラーゲン構造への包埋用。腱の生物学を学び、qPCR、免疫組織染色、ウェスタンブロッティングを実施するための生体模倣環境を提供します。
特徴および利点
PureCol EZ Gelは、中性pHに調整された培地とコラーゲンの事前に処方された溶液を提供することにより、ゲルの一貫性を改善するように設計されています。この製品は、試薬添加、pH調整、および取り扱い条件の変数によって生じる可能性のあるゲルの調製の不整合を回避します。PureCol EZ Gelは、しっかりしたゲルを提供するのに理想的であり、細胞を培養するための薄層の調製にも使用できます。PureCol EZ Gelコラーゲンは、使用および保管のために使いやすいパッケージで提供されます。この製品は滅菌されており、すぐに使用できる溶液として提供されます。PureCol EZ Gelは、35 mLの容量で利用でき、無菌処理によって製造されます。3Dゲルにより、密度や剛性などのECMの機械的特性が細胞の発達、移動、および形態に及ぼす影響を調べることができます。2Dシステムとは異なり、3D環境では、細胞拡張がすべての細胞表面のインテグリンと同時に作用し、特定のシグナル伝達経路が活性化されます。ゲルの剛性または剛性は、3D環境と2D環境で細胞の移動に異なる影響を与えます。さらに、3Dシステムではマトリックス線維の絡み合いに起因するインテグリンに依存しない機械的相互作用が可能ですが、細胞が平面に付着している2Dシステムでは不可能です。1-3
調製ノート
3-Dゲルの調製手順
1. 2~10°Cの保管庫からPureCol EZ Gelを取り出します。ゲル化を防ぐには、製品の温度を2~10°Cに維持します。
2. PureCol EZ Gelを細胞培養システムに導入します。細胞をPureCol EZ Gel溶媒に追加できます。
3. ゲルを形成するには、37°Cまで温めます。ゲル化の開始は40分以内に行われますが、しっかりしたゲル形成には約90分かかります。
法的情報
PureCol is a trademark of Advanced BioMatrix, Inc.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Muhammad H Zaman et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(29), 10889-10894 (2006-07-13)
Cell migration on 2D surfaces is governed by a balance between counteracting tractile and adhesion forces. Although biochemical factors such as adhesion receptor and ligand concentration and binding, signaling through cell adhesion complexes, and cytoskeletal structure assembly/disassembly have been studied
Karen A Beningo et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 101(52), 18024-18029 (2004-12-17)
Fibroblasts in 2D cultures differ dramatically in behavior from those in the 3D environment of a multicellular organism. However, the basis of this disparity is unknown. A key difference is the spatial arrangement of anchored extracellular matrix (ECM) receptors to
Hongmei Jiang et al.
Molecular biology of the cell, 16(11), 5070-5076 (2005-08-19)
Fibroblast-3D collagen matrix culture provides a physiologically relevant model to study cell-matrix interactions. In tissues, fibroblasts are phagocytic cells, and in culture, they have been shown to ingest both fibronectin and collagen-coated latex particles. Compared with cells on collagen-coated coverslips
John Midkiff et al.
PloS one, 6(9), e25395-e25395 (2011-10-04)
The ability of the pathogenic yeast Candida albicans to interconvert between budded and hyphal growth states, herein termed the budded-to-hyphal transition (BHT), is important for C. albicans development and virulence. The BHT is under the control of multiple cell signaling
Hynda K Kleinman et al.
Seminars in cancer biology, 15(5), 378-386 (2005-06-25)
The basement membrane extracellular matrix contacts epithelial, endothelial, fat and smooth muscle cells. Because this extracellular matrix is so thin, it had been hard to study its composition, structure, and function. An extract of a tumor was found to contain
資料
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)