Merck
49290
Sigma-Aldrich
β-グルコシダーゼ from almonds
lyophilized, powder, ≥4 U/mg
別名:
β-D-グルコシドグルコヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
形状
powder
品質水準
品質
lyophilized
比活性
≥4 U/mg
分子量
Mr ~135000
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
β-グルコシダーゼは、様々な潜在的用途と共に、医薬品、化粧品、洗剤産業におけるグルコシドとフコシドの合成、フラボノイドグリコシドとイソフラボノイドグリコシドからの非糖部の加水分解による除去、フルーツジュースとワインの芳香の強化、オリゴ糖の生合成にも用いられています。
生物化学的/生理学的作用
βグルコシダーゼはβ-D-グルコシドの糖鎖残基を結合するβ-グリコシド結合の加水分解に関与します。エンドグルカナーゼとエキソグルカナーゼが生成したセロビオースとセロオリゴ糖をグルコースに変換します。
単位の定義
1Uは、サリシンを基質として、pH 5.0 、 37 °Cで1分間に 1 μmolのグルコースを遊離する酵素の量に相当します。
その他情報
セルロ-ス加水分解におけるβ-グルコシダ-ゼの役割、総説, 燃料エタノ-ル製造のための糖化・発酵同時反応によるセルロ-スの酵素的加水分解, アミノ酸誘導体への糖の立体特異的付加, 有機溶媒中でのアルキル β-D-グルコシドの酵素触媒合成
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
49290-VAR:
49290-250MG:
49290-BULK:
49290-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Beta-Glucosidase: its role in cellulase synthesis and hydrolysis of cellulose.
J G Shewale
The International journal of biochemistry, 14(6), 435-443 (1982-01-01)
G P Philippidis et al.
Biotechnology and bioengineering, 41(9), 846-853 (1993-04-15)
The biochemical conversion of cellulosic biomass to ethanol, a promising alternative fuel, can be carried out efficiently and economically using the simultaneous saccharification and fermentation (SSF) process. The SSF integrates the enzymatic hydrolysis of cellulose to glucose, catalyzed by the
D Cantacuzene et al.
Biomedica biochimica acta, 50(10-11), S231-S236 (1991-01-01)
The transglycosylation from raffinose and lactose to Aloc-Ser-OMe is catalyzed respectively by alpha and beta galactosidases. Transglycosylation from cellobiose has been achieved with beta-glucosidase. The simplicity of the enzymatic synthesis, the stereospecificity of the condensations in one-pot reactions and the
Laura Nyström et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 55(22), 9059-9065 (2007-10-03)
Rye and wheat bran are excellent natural sources of plant sterols in the diet. Their content, however, may vary according to processing. Thermal (roasting and heating in a microwave oven), mechanical (milling and cryogenic grinding), and enzymatic treatments (hydrolysis with
Turner, N.J., and Webberley, M.C.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1349-1349 (1991)