Merck
46058
Sigma-Aldrich
エステラーゼ ブタ肝臓由来
lyophilized, powder, slightly beige, ≥50 U/mg
別名:
PLE, カルボキシルエステラーゼ, カルボン酸エステルヒドロラーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
Porcine liver
品質水準
フォーム
lyophilized solid
powder
品質
lyophilized
比活性
≥50 U/mg
分子量
Mr ~162000
slightly beige
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Porcine liver esterase (PLE) is localized in the endoplasmic reticulum (ER).
アプリケーション
ブタ肝エステラーゼは、有機化学における速度論的光学分割と不斉合成に多く用いられます。
Esterase from porcine liver has been used as a negative control in fluorescence measurement studies.
ブタ肝臓エステラーゼは、製薬および産業用途で使用するためのペンタアセチルカテキンおよびエピカテキンの加水分解を触媒するために使用されます。
ブタ肝臓エステラーゼは、有機化学の速度論的分割および不斉合成によく使用されます。
生物化学的/生理学的作用
エステラーゼは、短鎖脂肪酸を含む水溶性カルボキシルエステルに作用します。その機能性はSer、His、Asp/Gluの触媒3成分に起因します。
Porcine liver esterase (PLE) displays good stability, broad substrate specificity, and is a low-cost enzyme. It is useful in the hydrolysis of ester- and amide-containing compounds, to free acids and is useful detoxification of xenobiotics.
構成
contains 1,4-dithioerythritol
単位の定義
1 Uは、pH 8.0、25°C、1分間で、1 μmolの吉草酸エチル(製品番号30784)を加水分解する酵素量に相当します。
その他情報
Sales restrictions may apply
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
46058-50MG-F:
46058-10MG-F:
46058-BULK-F:
46058-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bornscheuer, UT & Kazlauskas, RJ
Hydrolases in Organic Synthesis, 2 (2005)
Active-site model for interpreting and predicting the specificity of pig liver esterase
Toone, EJ et al.
Journal of the American Chemical Society, 112, 4946-4952 (1990)
Elke Brüsehaber et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(23), 7878-7883 (2009-11-04)
The possible physiological role of PLE (E.C. 3.1.1.1) located in the endoplasmic reticulum (ER) of pig liver cells in the conversion of endogenous compounds was investigated as it was reported, that PLE acts as prenylated methylated protein methyl esterase (PMPMEase)
Scale-up of a recombinant pig liver esterase-catalyzed desymmetrization of Dimethyl Cyclohex-4-ene-cis-1, 2-dicarboxylate
Su?ss P, et al.
Organic Process Research & Development, 18 (2014)
Guijun Shang et al.
The Biochemical journal, 448(2), 201-211 (2012-08-31)
Tse1 (Tse is type VI secretion exported), an effector protein produced by Pseudomonas aeruginosa, is an amidase that hydrolyses the γ-D-glutamyl-DAP (γ-D-glutamyl-L-meso-diaminopimelic acid) linkage of the peptide bridge of peptidoglycan. P. aeruginosa injects Tse1 into the periplasm of recipient cells