Merck
44270
Sigma-Aldrich
trans,trans-ファルネシル ピロフォスファート アンモニウム塩
≥95.0% (HPLC)
別名:
(E,E)-3,7,11-トリメチル-2,6,10-ドデカトリエン-1-イル ピロフォスファート アンモニウム塩, ファルネシル ジホスファート アンモニウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H28O7P2 · xNH3
分子量:
382.33 (free acid basis)
Beilstein:
2482197
UNSPSCコード:
12352212
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
for analytical purposes
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
N.C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\COP(O)(=O)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C15H28O7P2.H3N/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-21-24(19,20)22-23(16,17)18;/h7,9,11H,5-6,8,10,12H2,1-4H3,(H,19,20)(H2,16,17,18);1H3/b14-9+,15-11+;
InChI Key
CPYJTMLHKIWGDF-NDHHSALASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ファルネシル二リン酸アンモニウム塩は、Rasがん遺伝子などの重要なタンパク質を修飾するのに使用されるファルネシル化として知られる翻訳後プロセスを調べるために使用される可能性があります。
生物化学的/生理学的作用
ファルネシルピロリン酸は、より複雑なセスキテルペノイド、より長いテルペノイド、およびステロイドの生合成における主な中間体であり、FPPと対応するアルコールであるファルネソールに関してさまざまな生物学的機能が発見されています。FPPは、Rasタンパク質の翻訳後プロセシングにおいて重要な役割を果たしています。Rasの変異型はヒトのがんと関連しており、そのためがん研究において調べられています
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Po-Huang Liang et al.
European journal of biochemistry, 269(14), 3339-3354 (2002-07-24)
In this review, we summarize recent progress in studying three main classes of prenyltransferases: (a) isoprenyl pyrophosphate synthases (IPPSs), which catalyze chain elongation of allylic pyrophosphate substrates via consecutive condensation reactions with isopentenyl pyrophosphate (IPP) to generate linear polymers with
S M Sebti et al.
Oncogene, 19(56), 6584-6593 (2001-06-28)
In 1990, more than 10 years after the discovery that the low molecular weight GTPase Ras is a major contributor to human cancer, farnesylation, a lipid posttranslational modification required for the cancer-causing activity of Ras, emerged as a major target
Farnesyl Diphosphate Analogues with Aryl Moieties Are Efficient Alternate Substrates for Protein Farnesyltransferase.
Subramanian T, Pais JE, Liu S, et al.
Biochemistry (2012)
Norbert Berndt et al.
Nature protocols, 6(11), 1775-1791 (2011-11-01)
The importance of the post-translational lipid modifications farnesylation and geranylgeranylation in protein localization and function coupled with the critical role of prenylated proteins in malignant transformation has prompted interest in their biology and the development of farnesyl transferase and geranylgeranyl
H Xie et al.
The Journal of organic chemistry, 65(25), 8552-8563 (2000-12-12)
The a-factor of Saccharomyces cerevisiae is a dodecapeptide pheromone (YIIKGVFWDPAC(Farnesyl)-OCH(3), 1), in which post-translational modification with a farnesyl isoprenoid and carboxymethyl group is required for full biological activity. This peptide has been used as a model system to explore the