Merck
700300P
Avanti
Farnesyl pyrophosphate, ammonium salt
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
(E,E)-3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrien-1-yl pyrophosphate, ammonium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H37N3O7P2
CAS番号:
分子量:
433.42
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=P(OP([NH2+][O-])([O-])=O)(OC/C=C(C)/CC/C=C(C)/CCC=C(C)C)[NH2+][O-].[NH4+]
InChI
1S/C15H30N2O7P2.H3N/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-23-26(22,17-19)24-25(20,21)16-18;/h7,9,11H,5-6,8,10,12,16-17H2,1-4H3,(H,20,21);1H3/b14-9+,15-11+;
InChI Key
VDRMCXLPAVFNBU-NDHHSALASA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700300P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700300P-VAR:
700300P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)