Merck
41051
Sigma-Aldrich
Atto 488
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.32
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥90% (HPLC)
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol: water (1:1) (with 0.1% perchloric acid)
UV吸収
λ: 501-507 nm Amax
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
詳細
Atto 488は、高い分子吸収(90,000)と量子収率(0.80)を持ち、励起と発光の最大値の間で十分なストークスシフトを持つ標識色素です。アルゴンレーザーによる励起に最適化されており、高い光安定性が特徴です。
アプリケーション
Atto蛍光標識色素は、単一分子検出などの高感度アプリケーション向けに設計されています。Atto標識色素は、シス‐トランス異性化を示さない強固な構造を有しています。したがって、これらの標識は並外れた強度を示し、結合時のスペクトルシフトを最小限に抑えます。Atto 488は、蛍光標識試薬の調製とその物理化学的特性の研究に適しています。
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
41051-BULK:
41051-VAR:
41051-1MG-BULK-F:
41051-1MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Silviya Zustiak et al.
Journal of biomedical optics, 17(12), 125004-125004 (2012-12-05)
Fluorescence correlation spectroscopy (FCS) is increasingly being used to assess the movement of particles diffusing in complex, optically dense surroundings, in which case measurement conditions may complicate data interpretation. It is considered how a single-photon FCS measurement can be affected
Monitoring single membrane protein dynamics in a liposome manipulated in solution by the ABELtrap.
Rendler, T., et al.
arXiv, 1102-1102 (2011)
Ying Shen et al.
Nature communications, 10(1), 433-433 (2019-01-27)
Aberrant sperm flagella impair sperm motility and cause male infertility, yet the genes which have been identified in multiple morphological abnormalities of the flagella (MMAF) can only explain the pathogenic mechanisms of MMAF in a small number of cases. Here
Analysis of fluorescent nanostructures in biological systems by means of spectral position determination microscopy (SPDM).
Muller, P., et al. et al.
Current Microscopy Contributions to Advances in Science and Technology, 1, 3-12 (2012)
Mohd A Mohd Ridzuan et al.
PloS one, 7(3), e33845-e33845 (2012-04-06)
An actomyosin motor complex assembled below the parasite's plasma membrane drives erythrocyte invasion by Plasmodium falciparum merozoites. The complex is comprised of several proteins including myosin (MyoA), myosin tail domain interacting protein (MTIP) and glideosome associated proteins (GAP) 45 and