製品種目
BioReagent
品質水準
アッセイ
≥85% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
透過率
254 nm
655 nm
蛍光検出
λex 655 nm; λem 680 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV吸収
λ: 652-658 nm Amax
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)([O-])CC1CC(N(c2c1cc3c(c2)OC4=CC5=[N+](CCCC5=CC4=N3)CC)CCCC(=O)O)(C)C
InChI
1S/C27H33N3O6S/c1-4-29-9-5-7-17-11-20-24(13-22(17)29)36-25-14-23-19(12-21(25)28-20)18(16-37(33,34)35)15-27(2,3)30(23)10-6-8-26(31)32/h11-14,18H,4-10,15-16H2,1-3H3,(H-,31,32,33,34,35)
InChI Key
FOYVTVSSAMSORJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Atto 655 shows a molar extinction of 110,000 and QY of 30% in water (50% in ethanol). Decay time is 1.9 ns.
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
93711-VAR-F:
93711-BULK-F:
93711-1MG-BULK-F:
93711-1MG-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック