Merck
00379
Sigma-Aldrich
Atto 495 NHSエステル
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥90% (HPLC)
≥90% (degree of coupling)
メーカー/製品名
ATTO-TEC GmbH
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
acetonitrile: soluble
λ
in acetonitrile (with 0.1% acetic acid)
UV吸収
λ: 496-502 nm Amax
適合性
suitable for fluorescence
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc2C=C3C=C\C(C=C3N(CCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c2c1)=[N+](\C)C
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc2C=C3C=C\C(C=C3N(CCCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c2c1)=[N+](\C)C
InChI
1S/C25H29N4O4.ClHO4/c1-26(2)19-9-7-17-14-18-8-10-20(27(3)4)16-22(18)28(21(17)15-19)13-5-6-25(32)33-29-23(30)11-12-24(29)31;2-1(3,4)5/h7-10,14-16H,5-6,11-13H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI Key
QYNYOHCMTHAQIE-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Atto 495はタンパク質やオリゴヌクレオチドの新規の標識であり、分子吸光係数(80.000)と量子収量(0.45)が高く、ストークスシフトは十分です(最大励起波長495 nm、最大蛍光波長527 nm)。Atto 495の特徴は、高い光安定性と耐熱性です。本製品は若干親水性であり、DMFやDMSOなどの極性溶媒によく溶けます。
Atto蛍光標識は、単分子検出などの高感度用途のためにデザインされています。Atto標識はcis-trans異性化を示さない堅固な構造です。このことから、これらの標識は結合時のスペクトルシフトは最小限に抑えられた高い強度を示します。
その他情報
Incorporation in a zeolite photonic nanodevice
法的情報
本製品は研究専用です。商業目的で使用する場合は、ライセンス取得について知的所有権(IP)保持者(ATTO-TEC GmbH、ドイツ)にお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
00379-BULK-F:
00379-VAR-F:
00379-1MG-F:
00379-1MG-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H. Maas, G. Calzaferri
The Spectrum, 16, 18-18 (2003)
Adolfo Téllez et al.
Electrophoresis, 29(18), 3916-3923 (2008-10-14)
Three equilibria determine the interaction of a neutral analyte with the detergent in micellar electrokinetic chromatography and therefore its migration: (i) that of the free analyte in the aqueous phase with the micelle, (ii) its association with free detergent monomers
Amos Bardea et al.
Analytical chemistry, 83(24), 9418-9423 (2011-11-02)
We report on a new ultrasensitive and fast technique for the detection and identification of both DNA and RNA with sensitivity of a few molecules. The new method is based on a patterned capillary tube (PCT) in which the internal
Andreas Greth et al.
PloS one, 7(6), e38999-e38999 (2012-06-23)
The blood stage of the plasmodium parasite life cycle is responsible for the clinical symptoms of malaria. Epidemiological studies have identified coincidental malarial endemicity and multiple red blood cell (RBC) disorders. Many RBC disorders result from mutations in genes encoding
Verena Schoewel et al.
PloS one, 7(11), e49603-e49603 (2012-11-28)
Mutations in the dysferlin gene cause the most frequent adult-onset limb girdle muscular dystrophy, LGMD2B. There is no therapy. Dysferlin is a membrane protein comprised of seven, beta-sheet enriched, C2 domains and is involved in Ca(2+)dependent sarcolemmal repair after minute
資料
Fluorescent Labeling of Peptides