Merck
285D
Sigma-Aldrich
Fetal Hemoglobin Kit
別名:
Kleihauer-Betke 変法
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
NACRES:
NA.47
使用法
sufficient for 200 manual assays
品質水準
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
アプリケーション
hematology
histology
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Intended for the acid elution of adult hemoglobin and the semi-quantitative determination of fetal hemaglobin in blood smears.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 2851Citrate Phosphate Buffer Concentrate 2 x 100SDS
  • 2852Acid Hematoxylin Solution 2 x 100SDS
  • 2853Eosin B Solution, 0.1% aqueous solution 2 x 100SDS
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)