フォーム
solution
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
0.1%
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(cc24)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H8Br2N2O9.2Na/c21-14-16(25)11(23(29)30)5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(24(31)32)17(26)15(22)19(10)33-18(9)14;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
GYYTYUGGVBYJHE-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
構成
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
2853-50ML-KC:
2853-100ML:
2853-VAR:
2853-100ML-KC:
2853-BULK:
2853-50ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック