フォーム
solution
品質水準
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
2 g/L
テクニック
microbe id | staining: suitable
pH
2.5-3.5
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
InChI Key
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GHS132-VAR:
GHS132-BULK:
GHS132-1L:4548173957364
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.
細胞学の範囲、細胞診におけるその役割、および細胞の異常を検出するための顕微鏡解析用の標準および特殊な染色法の使用に関する概要