安全性情報
GHS2128
Sigma-Aldrich
Hematoxylin Solution, Gill No. 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116124
NACRES:
NA.47
フォーム
solution
品質水準
シェルフライフ
Expiry date on the label.
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
4 g/L
pH
2.5-3.5
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Gill formulation No. 2 may be used for cytology and/or histology as a progressive or regressive stain depending on length of staining time.
その他情報
4 g/L certified hematoxylin
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GHS2128-4L:
GHS2128-BULK:
GHS2128-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Brief information on the field of cytology, its role in cytodiagnosis and the use of standard and special stains for microscopic analysis to detect cellular abnormalities.
細胞学の範囲、細胞診におけるその役割、および細胞の異常を検出するための顕微鏡解析用の標準および特殊な染色法の使用に関する概要